2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)ethylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Aminoethyl 2-chloro-6-fluorobenzyl sulphide
PC1864Q-1G
PC1864Q-5G
PC1864Q-250MG
APOSPC1864Q-1GEA
109
EUR
APOSPC1864Q-1G
APOSPC1864Q-5G
APOSPC1864Q-250MG
2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)ethylamine 97%
2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)ethylamine
Formel:
C₉H₁₁ClFNS Molecular Weight: 219,71 g/mol Siedepunkt: 140 °C/6mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052683 CAS-Nummer: 175136-76-2 UN: 3261 ADR: 8,III |