1-Chlor-2-fluorethylen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: FC1131
PC1866-25G PC1866-5G
APOSPC1866-25GEA 915 EUR
APOSPC1866-25G APOSPC1866-5G
1-Chlor-2-fluorethylen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 97%
1-Chlor-2-fluorethylen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₂H₂ClF
Molecular Weight: 80,49 g/mol
Siedepunkt: 10 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 460-16-2
UN: 3161
ADR: 2.1,