1-Chlor-5-fluor-2-iodbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chlor-4-fluor-1-iodbenzol
PC1868H-25G
PC1868H-100G
PC1868H-500G
APOSPC1868H-25GEA
26.1
EUR
APOSPC1868H-25G
APOSPC1868H-100G
APOSPC1868H-500G
1-Chlor-5-fluor-2-iodbenzol 98%
1-Chlor-5-fluor-2-iodbenzol
Formel:
C₆H₃ClFI Molecular Weight: 256,45 g/mol Siedepunkt: 96…98 °C/15mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051774 CAS-Nummer: 101335-11-9 |