1-Chlor-2-fluor-5-iodbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Chlor-4-fluoriodbenzol, 2-Chlor-1-fluor-4-iodbenzol
PC1868L-100G
PC1868L-25G
APOSPC1868L-100GEA
255
EUR
APOSPC1868L-100G
APOSPC1868L-25G
1-Chlor-2-fluor-5-iodbenzol 98%
1-Chlor-2-fluor-5-iodbenzol
Formel:
C₆H₃ClFI Molecular Weight: 256,45 g/mol Siedepunkt: 94…95 °C/15mmHg Dichte: 2,02 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00042210 CAS-Nummer: 156150-67-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...