1-Chlor-4-fluor-2-nitrobenzol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1869-25G PC1869-5G PC1869-100G
APOSPC1869-25GEA 29 EUR
APOSPC1869-25G APOSPC1869-5G APOSPC1869-100G
1-Chlor-4-fluor-2-nitrobenzol 99%
1-Chlor-4-fluor-2-nitrobenzol
Formel: C₆H₃ClFNO₂
Siedepunkt: 237…239 °C
Schmelzpunkt: 37…40 °C
Flammpunkt: 109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084853
CAS-Nummer: 345-17-5
EINECS: 206-456-9