2-Chlor-1-fluor-4-nitrobenzol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Chlor-4-fluornitrobenzol, 1-Chlor-2-fluor-5-nitrobenzol

PC1870-100G PC1870-500G PC1870-1KG
APOSPC1870-100GEA 21.9 EUR
APOSPC1870-100G APOSPC1870-500G APOSPC1870-1KG
2-Chlor-1-fluor-4-nitrobenzol 98%
2-Chlor-1-fluor-4-nitrobenzol
Formel: C₆H₃ClFNO₂
Molecular Weight: 175,55 g/mol
Siedepunkt: 227…232 °C
Schmelzpunkt: 40…45 °C
Dichte: 1,61 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007206
CAS-Nummer: 350-30-1
EINECS: 206-499-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR