2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxy-6-trifluoromethylnicotinic acid, 2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
PC1877-10G
PC1877-1G
PC1877-5G
APOSPC1877-10GEA
112
EUR
APOSPC1877-10G
APOSPC1877-1G
APOSPC1877-5G
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 98%
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
Formel:
C₇H₄F₃NO₃ Molecular Weight: 207.11 g/mol Schmelzpunkt: 165…167 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01862657 CAS-Nummer: 191595-63-8 |