4-Chlor-2-fluorphenol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC1880F-100G PC1880F-25G
APOSPC1880F-100GEA 177 EUR
APOSPC1880F-100G APOSPC1880F-25G
4-Chlor-2-fluorphenol 98%
4-Chlor-2-fluorphenol
Formel: C₆H₄ClFO
Molecular Weight: 146,55 g/mol
Siedepunkt: 103…104 °C/50mmHg
Schmelzpunkt: 20 °C
Dichte: 1,378 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075030
CAS-Nummer: 348-62-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR