(2-Chlor-6-fluorphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloro-6-fluorophenylacetic acid
PC1882-100G PC1882-25G
APOSPC1882-100GEA 270 EUR
APOSPC1882-100G APOSPC1882-25G
(2-Chlor-6-fluorphenyl)essigsäure 98%
(2-Chlor-6-fluorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Molecular Weight: 188,59 g/mol
Schmelzpunkt: 120…123 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004319
CAS-Nummer: 37777-76-7