3-Chlor-4-fluorphenylhydrazin, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC1884R-1G PC1884R-5G PC1884R-25G
APOSPC1884R-1GEA 0 EUR
APOSPC1884R-1G APOSPC1884R-5G APOSPC1884R-25G
3-Chlor-4-fluorphenylhydrazin, technische Qualität
3-Chlor-4-fluorphenylhydrazin
Formel: C₆H₆ClFN₂
Schmelzpunkt: 74…79 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00042214
CAS-Nummer: 84282-78-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR