3-Chlor-4-fluorphenylhydrazin Hydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3-Chloro-4-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC1884S-1G PC1884S-5G
APOSPC1884S-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1884S-1G APOSPC1884S-5G
3-Chlor-4-fluorphenylhydrazin Hydrochlorid 97%
3-Chlor-4-fluorphenylhydrazin Hydrochlorid
Formel: C₆H₇Cl₂FN₂
Molecular Weight: 197,04 g/mol
Schmelzpunkt: 211…212 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052267
CAS-Nummer: 175135-74-7