3-(2-Chlor-6-fluorphenyl)-5-methylisoxazol-4-carbonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1886N-1G
PC1886N-25G
PC1886N-5G
APOSPC1886N-1GEA
69.6
EUR
APOSPC1886N-1G
APOSPC1886N-25G
APOSPC1886N-5G
3-(2-Chlor-6-fluorphenyl)-5-methylisoxazol-4-carbonitril 97%
3-(2-Chlor-6-fluorphenyl)-5-methylisoxazol-4-carbonitril
Formel:
C₁₁H₆ClFN₂O Schmelzpunkt: 85 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052551 CAS-Nummer: 175204-41-8 |