3-(2-Chlor-6-fluorphenyl)-5-methyl-4-isoxazolcarbonsäurechlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC1886P-1G PC1886P-5G PC1886P-500MG
APOSPC1886P-1GEA 87 EUR
APOSPC1886P-1G APOSPC1886P-5G APOSPC1886P-500MG
3-(2-Chlor-6-fluorphenyl)-5-methyl-4-isoxazolcarbonsäurechlorid 97%
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride
Formel: C₁₁H₆Cl₂FNO₂
Molecular Weight: 274.08 g/mol
Schmelzpunkt: 49…52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00055650
CAS-Nummer: 69399-79-7
EINECS: 273-987-0
UN: 3261
ADR: 8 III