2-Chlor-4-fluortoluol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Chloro-4-fluoro-1-methylbenzene

PC1890-250G PC1890-1KG PC1890-5KG PC1890-10KG
APOSPC1890-250GEA 27.7 EUR
APOSPC1890-250G APOSPC1890-1KG APOSPC1890-5KG APOSPC1890-10KG
2-Chlor-4-fluortoluol 98%
2-Chlor-4-fluortoluol
Formel: C₇H₆ClF
Molecular Weight: 144.58 g/mol
Siedepunkt: 154…156 °C
Dichte: 1.198 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 50 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000572
CAS-Nummer: 452-73-3
EINECS: 207-209-8
UN: 1993
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR