1-Brom-3-chlor-2-fluorbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1928-100G PC1928-25G PC1928-5G
APOSPC1928-100GEA 49.3 EUR
APOSPC1928-100G APOSPC1928-25G APOSPC1928-5G
1-Brom-3-chlor-2-fluorbenzol 98%
1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzene
Formel: C₆H₃BrClF
Siedepunkt: 88…92 °C/24mmHg
Schmelzpunkt: 43 °C
Flammpunkt: 74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03412182
CAS-Nummer: 144584-65-6