4-Chlor-6-fluor-2-(trifluormethyl)chinolin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1930B-1G
PC1930B-250MG
PC1930B-5G
APOSPC1930B-1GEA
36.4
EUR
APOSPC1930B-1G
APOSPC1930B-250MG
APOSPC1930B-5G
4-Chlor-6-fluor-2-(trifluormethyl)chinolin 97%
4-Chloro-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel:
C₁₀H₄ClF₄N Schmelzpunkt: 78…81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00276579 CAS-Nummer: 59611-55-1 |