4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Chlor-5-hydroxybenzotrifluorid
PC1930L-100G
PC1930L-25G
PC1930L-5G
APOSPC1930L-100GEA
84.1
EUR
APOSPC1930L-100G
APOSPC1930L-25G
APOSPC1930L-5G
4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenol 98%
4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenol
Formel:
C₇H₄ClF₃O Siedepunkt: 120…122 °C/27mmHg Schmelzpunkt: 42…46 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042525 CAS-Nummer: 6294-93-5 UN: 3261 ADR: 8,III |