6-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
PC1931F-25G PC1931F-5G
APOSPC1931F-25GEA 1160 EUR
APOSPC1931F-25G APOSPC1931F-5G
6-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
6-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₅ClF₃NO
Schmelzpunkt: 280…289 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00276583
CAS-Nummer: 18706-21-3