3-Chlor-4-iodbenzotrifluorid 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC1931J-100G PC1931J-25G PC1931J-5G
APOSPC1931J-100GEA 198 EUR
APOSPC1931J-100G APOSPC1931J-25G APOSPC1931J-5G
3-Chlor-4-iodbenzotrifluorid 97%
3-Chlor-4-iodbenzotrifluorid
Formel: C₇H₃ClF₃I
Molecular Weight: 306.45 g/mol
Siedepunkt: 58…60 °C/0.2mmHg
Dichte: 1.9802 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042562
CAS-Nummer: 141738-80-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR