8-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC1931K-1G PC1931K-5G
APOSPC1931K-1GEA 35 EUR
APOSPC1931K-1G APOSPC1931K-5G
8-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
8-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₅ClF₃NO
Schmelzpunkt: 138…140 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00276589
CAS-Nummer: 18706-22-4