1-Chlor-1,1,2-trifluor-2-iodethan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Chloro-2-iodo-1,1,2-trifluoroethane
PC1934-25G PC1934-5G PC1934-100G
APOSPC1934-25GEA 271 EUR
APOSPC1934-25G APOSPC1934-5G APOSPC1934-100G
1-Chlor-1,1,2-trifluor-2-iodethan 97%
1-Chlor-1,1,2-trifluor-2-iodethan
Formel: C₂HClF₃I
Molecular Weight: 244.38 g/mol
Siedepunkt: 77 °C/630mmHg
Dichte: 2.181 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042138
CAS-Nummer: 354-26-7
EINECS: 206-553-6