3-Chloro-2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1936E-1G PC1936E-5G
APOSPC1936E-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1936E-1G APOSPC1936E-5G
3-Chloro-2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97+%
3-Chloro-2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₅ClF₃NO
Molecular Weight: 211.57 g/mol
Siedepunkt: 173…174 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153096
CAS-Nummer: 175136-17-1