4-Chloro-6-methyl-5-nitro-2-(trifluoromethyl)quinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC1936M-1G PC1936M-5G
APOSPC1936M-1GEA 26.1 EUR
APOSPC1936M-1G APOSPC1936M-5G
4-Chloro-6-methyl-5-nitro-2-(trifluoromethyl)quinoline 95%
4-Chloro-6-methyl-5-nitro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₁H₆ClF₃N₂O₂
Molecular Weight: 290,63 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00126373
CAS-Nummer: 175203-61-9