2-Chlor-5-nitrobenzotrifluorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Chlor-4-nitro-2-(trifluormethyl)benzol, 2-Chlor-5-nitrobenzotrifluorid
PC1940-100G
PC1940-25G
PC1940-500G
APOSPC1940-100GEA
24.8
EUR
APOSPC1940-100G
APOSPC1940-25G
APOSPC1940-500G
2-Chlor-5-nitrobenzotrifluorid 98%
2-Chlor-5-nitrobenzotrifluorid
Formel:
C₇H₃ClF₃NO₂ Molecular Weight: 225,55 g/mol Siedepunkt: 102…103 °C/5mmHg Schmelzpunkt: 22 °C Dichte: 1,527 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 98 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007296 CAS-Nummer: 777-37-7 EINECS: 212-287-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...