2-Fluor-4-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid
PC1942-1G
PC1942-5G
APOSPC1942-1GEA
21.9
EUR
APOSPC1942-1G
APOSPC1942-5G
2-Fluor-4-methoxyphenylboronsäure
2-Fluor-4-methoxyphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BFO₃ Molecular Weight: 169.95 g/mol Schmelzpunkt: 117.5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04039323 CAS-Nummer: 162101-31-7 |