Methyl perfluoro-3,6-dioxaheptanoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC1947-25G
PC1947-5G
PC1947-100G
APOSPC1947-25GEA
188
EUR
APOSPC1947-25G
APOSPC1947-5G
APOSPC1947-100G
Methyl perfluoro-3,6-dioxaheptanoate
Methyl perfluoro-3,6-dioxaheptanoate
Formel:
C₆H₃F₉O₄ Molecular Weight: 310.07 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094140 CAS-Nummer: 39187-41-2 |