4-Chlor-3-nitrobenzotrifluorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Chlor-2-nitro-4-(trifluormethyl)benzol, 2-Chlor-5-(trifluormethyl)nitrobenzol, CMNT, 4-Chlor-3-nitrobenzotrifluorid
PC1950-1KG PC1950-250G PC1950-5KG
APOSPC1950-1KGEA 36.4 EUR
APOSPC1950-1KG APOSPC1950-250G APOSPC1950-5KG
4-Chlor-3-nitrobenzotrifluorid 98%
4-Chlor-3-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₃ClF₃NO₂
Molecular Weight: 225.55 g/mol
Siedepunkt: 220…223 °C
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1.511 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007084
CAS-Nummer: 121-17-5
UN: 2307
ADR: 6.1 II