2-Amino-3-fluorpyridin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC1957-25G PC1957-5G PC1957-100G
APOSPC1957-25GEA 0 EUR
APOSPC1957-25G APOSPC1957-5G APOSPC1957-100G
2-Amino-3-fluorpyridin 98%
2-Amino-3-fluorpyridin
Formel: C₅H₅FN₂
Schmelzpunkt: 39…45 °C
Flammpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04114135
CAS-Nummer: 21717-95-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR