5-Chlor-2-nitrobenzotrifluorid 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Chlor-4-nitro-3-(trifluormethyl)benzol, 5-Chlor-2-nitrobenzotrifluorid, 4-Chlor-1-nitro-2-(trifluormethyl)benzol

PC1960-100G PC1960-25G
APOSPC1960-100GEA 93.1 EUR
APOSPC1960-100G APOSPC1960-25G
5-Chlor-2-nitrobenzotrifluorid 99%
5-Chlor-2-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₃ClF₃NO₂
Siedepunkt: 222…224 °C
Schmelzpunkt: 21…22 °C
Dichte: 1,526 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007298
CAS-Nummer: 118-83-2
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR