2-Amino-5-chlor-3-fluorpyridin 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 5-Chlor-3-fluor-2-pyridylamin, 5-Chlor-3-fluorpyridin-2-amin

PC1964-25G PC1964-5G PC1964-100G
APOSPC1964-25GEA 59.6 EUR
APOSPC1964-25G APOSPC1964-5G APOSPC1964-100G
2-Amino-5-chlor-3-fluorpyridin 95%
2-Amino-5-chloro-3-fluoropyridine
Formel: C₅H₄ClFN₂
Schmelzpunkt: 91…95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09878434
CAS-Nummer: 246847-98-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR