Allyl-2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ether 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC1975-1G PC1975-25G PC1975-5G
APOSPC1975-1GEA 78.8 EUR
APOSPC1975-1G APOSPC1975-25G APOSPC1975-5G
Allyl-2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ether 97%
Allyl-2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ether
Formel: C₆H₇F₅O
Molecular Weight: 190.11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093320
CAS-Nummer: 186907-75-5