Natriumtetrakis[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]borat 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Kobayashi's Reagent, NaBArF24
PC1999-1G PC1999-5G PC1999-10G
APOSPC1999-1GEA 34.8 EUR
APOSPC1999-1G APOSPC1999-5G APOSPC1999-10G
Natriumtetrakis[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]borat 99%
Natriumtetrakis[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]borat
Kobayashi's Reagent
Formel: C₃₂H₁₂BF₂₄Na
Molecular Weight: 886.20 g/mol
Schmelzpunkt: 310 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043323
CAS-Nummer: 79060-88-1
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable