8-Chloro-6-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC200001-1G PC200001-500MG
APOSPC200001-1GEA 210 EUR
APOSPC200001-1G APOSPC200001-500MG
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Formel: C₇H₄ClF₃N₄
Molecular Weight: 236,58 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22383935
CAS-Nummer: 1206640-61-0