4-(Chloromethyl)-1-fluoro-2-iodobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
PC200009-1G PC200009-500MG
APOSPC200009-1GEA 604 EUR
APOSPC200009-1G APOSPC200009-500MG
4-(Chloromethyl)-1-fluoro-2-iodobenzene
4-(Chloromethyl)-1-fluoro-2-iodobenzene
Formel: C₇H₅ClFI
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18396969
CAS-Nummer: 1261837-89-1