(4-Chlorothiophen-2-yl)(4-fluorophenyl)methanone
Lieferant: Apollo Scientific
PC200010-1G
PC200010-500MG
APOSPC200010-1GEA
336
EUR
APOSPC200010-1G
APOSPC200010-500MG
(4-Chlorothiophen-2-yl)(4-fluorophenyl)methanone
(4-Chlorothiophen-2-yl)(4-fluorophenyl)methanone
Formel:
C₁₁H₆ClFOS Molecular Weight: 240.69 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22573546 CAS-Nummer: 207852-56-0 |