(4-Fluoro-3-iodophenyl)methanol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Fluoro-3-iodobenzyl alcohol
PC200014-1G
PC200014-250MG
PC200014-5G
APOSPC200014-1GEA
227
EUR
APOSPC200014-1G
APOSPC200014-250MG
APOSPC200014-5G
(4-Fluoro-3-iodophenyl)methanol 96%
(4-Fluoro-3-iodophenyl)methanol
Formel:
C₇H₆FIO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18396949 CAS-Nummer: 227609-87-2 |