2-[(2-Fluoro-6-nitrophenyl)sulphanyl]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC200017-1G PC200017-500MG
APOSPC200017-1GEA 538 EUR
APOSPC200017-1G APOSPC200017-500MG
2-[(2-Fluoro-6-nitrophenyl)sulphanyl]acetic acid
2-[(2-Fluoro-6-nitrophenyl)sulphanyl]acetic acid
Formel: C₈H₆FNO₄S
Molecular Weight: 231,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22573544
CAS-Nummer: 1247021-61-9