1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC200018-1G
PC200018-500MG
APOSPC200018-1GEA
538
EUR
APOSPC200018-1G
APOSPC200018-500MG
1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxylic acid
1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₅H₁₁FN₂O₂ Molecular Weight: 270.27 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01719717 CAS-Nummer: 50264-63-6 |