4-Cyan-4-(4-fluorphenyl)cyclohexanon
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(4-Fluorophenyl)-4-oxocyclohexane-1-carbonitrile
PC200019-1G PC200019-500MG
APOSPC200019-1GEA 270 EUR
APOSPC200019-1G APOSPC200019-500MG
4-Cyan-4-(4-fluorphenyl)cyclohexanon
4-Cyano-4-(4-fluorophenyl)cyclohexanone
Formel: C₁₃H₁₂FNO
Molecular Weight: 217.25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044815
CAS-Nummer: 56326-98-8