4,6-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4,6-Bis(trifluoromethyl)-3-hydroxy-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
PC200034-1G PC200034-500MG PC200034-5G
APOSPC200034-1GEA 158 EUR
APOSPC200034-1G APOSPC200034-500MG APOSPC200034-5G
4,6-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ol
4,6-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ol
Formel: C₈H₃F₆N₃O
Molecular Weight: 271.12 g/mol
Schmelzpunkt: >290 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12827802
CAS-Nummer: 89990-37-4