6,7-Dichlor-3-(trifluormethyl)chinoxalin-2-on
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6,7-Dichloro-3-(trifluoromethyl)quinoxalin-2(1H)-one, 6,7-Dichloro-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)quinoxaline
PC200039-1G PC200039-500MG PC200039-5G
APOSPC200039-1GEA 201 EUR
APOSPC200039-1G APOSPC200039-500MG APOSPC200039-5G
6,7-Dichlor-3-(trifluormethyl)chinoxalin-2-on
6,7-Dichlor-3-(trifluormethyl)chinoxalin-2-on
Formel: C₉H₃Cl₂F₃N₂O
Molecular Weight: 283.300 g/mol
Schmelzpunkt: 242…244 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09801051
CAS-Nummer: 477857-25-3