2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC200042-1G PC200042-500MG
APOSPC200042-1GEA 336 EUR
APOSPC200042-1G APOSPC200042-500MG
2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₁₃H₁₄F₃NO₅
Molecular Weight: 321,26 g/mol
Schmelzpunkt: 135…136 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09800581
CAS-Nummer: 561304-40-3