5-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Fluoro-7-azaindole
PC200049-5G
APOSPC200049-5GEA 145 EUR
APOSPC200049-5G
5-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
5-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C7H5FN2
Molecular Weight: 136,1300 g/mol
Schmelzpunkt: 110…113 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06659678
CAS-Nummer: 866319-00-8