2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)acetonitrile
PC200054-1G
PC200054-5G
PC200054-10G
APOSPC200054-1GEA
147
EUR
APOSPC200054-1G
APOSPC200054-5G
APOSPC200054-10G
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetonitrile
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetonitrile
Formel:
C₈H₄ClF₃N₂ Molecular Weight: 220.58 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08444379 CAS-Nummer: 157764-10-8 |