Ethyl-6-fluorimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
PC200059-1G PC200059-250MG PC200059-500MG
APOSPC200059-1GEA 52.2 EUR
APOSPC200059-1G APOSPC200059-250MG APOSPC200059-500MG
Ethyl-6-fluorimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Ethyl-6-fluorimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel: C₁₀H₉FN₂O₂
Molecular Weight: 208,1900 g/mol
Schmelzpunkt: 146…147 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659035
CAS-Nummer: 367500-93-4