Ethyl (3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC200061-1G
PC200061-500MG
PC200061-5G
APOSPC200061-1GEA
193
EUR
APOSPC200061-1G
APOSPC200061-500MG
APOSPC200061-5G
Ethyl (3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)acetate
Ethyl (3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)acetate
Formel:
C₁₀H₉ClF₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10568306 CAS-Nummer: 1053656-47-5 |