1-(tert-Butyl)-6-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC200077-1G PC200077-500MG PC200077-5G
APOSPC200077-1GEA 270 EUR
APOSPC200077-1G APOSPC200077-500MG APOSPC200077-5G
1-(tert-Butyl)-6-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
1-(tert-Butyl)-6-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
Formel: C₁₄H₁₄F₃N₃
Molecular Weight: 281.28 g/mol
Schmelzpunkt: 162…164 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12827797
CAS-Nummer: 1146221-74-0