2-(4-Fluorophenyl)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC200089-5G
APOSPC200089-5GEA 237 EUR
APOSPC200089-5G
2-(4-Fluorophenyl)propanoic acid
2-(4-Fluorophenyl)propanoic acid
Formel: C₉H₉FO₂
Molecular Weight: 168,1650 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00054492
CAS-Nummer: 75908-73-5
EINECS: 278-340-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III