N-Phenyl-2-(trifluoromethyl)pyridin-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC200101-1G
PC200101-500MG
PC200101-5G
APOSPC200101-1GEA
671
EUR
APOSPC200101-1G
APOSPC200101-500MG
APOSPC200101-5G
N-Phenyl-2-(trifluoromethyl)pyridin-4-amine
N-Phenyl-2-(trifluoromethyl)pyridin-4-amine
Formel:
C₁₂H₉F₃N₂ Schmelzpunkt: 135…137 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13190612 CAS-Nummer: 234112-18-6 |