6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC200102-1G PC200102-250MG PC200102-5G
APOSPC200102-1GEA 72.5 EUR
APOSPC200102-1G APOSPC200102-250MG APOSPC200102-5G
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₈H₅F₃N₂
Schmelzpunkt: 98…99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09994631
CAS-Nummer: 936009-02-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III